Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de rosca corta de 9 mm, boca ancha, transparente
Código de producto. 11585894 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,8/ml
< 1,85/ml
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Modelo:
Cono interior
Código de producto. Volumen (métrico) Marking Spot unitSize Modelo
11585894 < 1,85/ml No paquete de 100 -
10670341 < 1,8/ml No paquete de 100 Cono interior
15562310 < 1,85/ml Sí paquete de 100 -
3 options
Código de producto. 11585894
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • 9mm
  • Rosca corta
  • Vidrio
  • Boca ancha
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Silanizado
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Graduado No
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) < 120 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm