Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de PTFE/silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Mostrar más |