Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de caucho rojo/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
38.09€ - 42.70€
Especificaciones
Color del tapón | Azul |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho y teflón rojos |
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
Código de producto | Marca | Marking Spot | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Marking Spot | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11505934
|
Fisherbrand™
11 14 1906 |
No | Vidrio de primera clase hidrolítica |
42.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12306202
|
Fisherbrand™
11 24 1920 |
No | Vidrio |
38.09€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15186425
|
Fisherbrand™
11 24 2492 |
Sí | Vidrio |
42.70€
1 set |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- ND9
- 9 mm
- Vidrio
- Transparente
- 1,5 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central (6 mm)
- Polipropileno
- Caucho rojo/PTFE
- 1,0 mm de espesor
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Azul | |
Transparente | |
< 1,85/ml | |
Polipropileno | |
32 mm |
Caucho y teflón rojos | |
11,6 mm | |
100 | |
Tapón de rosca | |
9-425 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de caucho rojo/PTFE