Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 9 mm
Código de producto. 12453578
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
475 μL
1,4 mL
1,7 mL
2,0 mL
Marking Spot:
No
Sí
Estilo de la base:
Base cónica
Fondo plano
Inserción del vial
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 1000
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Marking Spot Estilo de la base Cantidad unitSize
12453578 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 100 paquete de 100
10138044 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 100 paquete de 100
13436826 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 1000 paquete de 1000
14879810 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 100 paquete de 100
14849820 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 100 paquete de 100
11921523 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 100 paquete de 100
12463568 475 μL No Inserción del vial Paquete de 100 paquete de 100
10429264 475 μL Sí Inserción del vial Paquete de 100 paquete de 100
10322185 1,4 mL No Base cónica Paquete de 100 paquete de 100
11583680 0,3 mL Sí Inserción del vial Paquete de 500 paquete de 500
11573690 2,0 mL Sí Fondo plano Paquete de 500 paquete de 500
15146463 1,7 mL No Base cónica Paquete de 100 paquete de 100
12 options
Código de producto. 12453578
Marca: Thermo Scientific™ C4000S2W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado con los viales fabricados con la innovadora tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS).
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado. Los viales de rosca de vidrio ámbar de 9 mm Thermo Scientific™ son de 2 mL, 12 x 32 mm y están fabricados con la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS). Esta innovación no solo impide el paso a presión de los septos, sino que también proporciona un tope para el tapón que evita el ajuste excesivo o insuficiente, y ofrece un sellado uniforme y óptimo en todo momento. Los viales están fabricados con vidrio ámbar (tipo 1, clase B) superior 51A y cumplen los estándares de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Obtenga el sellado y el rendimiento de un vial con tapón de rosca.
  • El diseño del vial con tope de seguridad incorpora un punto de detención definitivo en el acabado del vial.
  • Elimine la subjetividad logrando una compresión óptima de sellado al cerrar el vial.
  • Evite el ajuste excesivo o insuficiente de los tapones.
  • Le ofrece un sellado óptimo en todo momento.
Encuentre el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
  • Accesorios de microsellado
  • Los accesorios de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Recomendado para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio ámbar; silanizado; etiqueta de identificación; 2 mL
Diámetro de la abertura (métrico) 9 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2,0 mL
Tipo de inserto None
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad Paquete de 100
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial Target DP de 9 mm, silanizado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.