Learn More
SI Analytics™ Electrodo de vidrio de pH A 1180
Código de producto. 10011002 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10011002
Marca: SI Analytics™ 1057997
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de vidrio de pH A 1180 de SI Analytics™ garantiza una precisión de medición y estabilidad elevadas, así como una larga vida útil.
  • Descarga de AG/AgCl
  • Vidrio A
  • Recipientes muy profundos
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Incluye un número de serie individual y un certificado de calidad
  • Sistema de referencia Silamid™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Tubo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo de pH
Incluye Cabezal de enchufe
Membrana Esférica
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt