Learn More
Tocris Bioscience™ A 939572
Potent SCD-1 inhibitor
233.26€ - 894.15€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide |
---|---|
CAS | 1032229-3-6 |
Objetivo | Compounds for Stem Cell Differentiation |
Fórmula molecular | C20H22ClN3O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.86 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18716239
|
Tocris Bioscience™
4845/10 |
10 mg |
233.26€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18721088
|
Tocris Bioscience™
4845/50 |
50 mg |
894.15€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.Especificaciones
4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide | |
Compounds for Stem Cell Differentiation | |
387.86 |
1032229-3-6 | |
C20H22ClN3O3 | |
>99% |