Learn More
Tocris Bioscience™ a-Synuclein Degrader 2b
α-synuclein Degrader (PROTAC™)
Marca:  Tocris Bioscience™ 8040/5
Codice prodotto. 18704444
  • 413.00€ / 5 miligramos
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
α-Synuclein Degrader 2b is a selective α-synuclein Degrader (PROTAC™) (DC50 = 7.5 μM; Dmax = 89%). Comprises the probe molecule sery308, joined by a linker to a pomalidomide E3 ligase ligand. Activates both proteasomal and lysosomal degradation pathways. Protects SH-SY5Y cells from α-synuclein-induced cytotoxicity. Cell permeable.PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifica
Specifica
2-[[3-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-3-yl]phenyl]amino]-N-[2-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]acetamide
5 mg
C39H41N7O10
2781922-42-5
Active Degraders
0.98
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato