Learn More
Elma™ Limpiador A10
Código de producto. 10616295
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2,5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
Código de producto. 10616295
Marca: Elma™ 8000180
Proporciona un potente poder de limpieza para instrumental de laboratorio e instrumentos médicos. El limpiador concentrado Elma™ A10 es un potente limpiador alcalino sin espuma para la limpieza de inmersión y salpicaduras.
  • Adecuado para instrumentos de laboratorio de vidrio, porcelana, material de cerámica, plásticos y metales (compruebe las aleaciones de aluminio, magnesio y metal ligero antes de la aplicación)
  • Elimina emulsiones, grasa, polvo, grasa de vidrio, residuos resinificados, marcador, etiquetas, jabones de cal y depósitos de cal
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador Lab Clean A10
pH 11.3
Certificaciones/conformidad Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1719
Composición Del 5 al 15 % de surfactantes anfóteros, del 5 a 15 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfatos, policarboxilatos
Concentración Unidad ultrasónica del 1 al 2 %, lavavajillas del 0,5 al 1 %
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate