Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Los circuladores para baños termostáticos con refrigeración A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 10° a 100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.
3706.00€ - 4880.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 6 L |
---|---|
Tipo de bomba | Bomba de fuerza y aspiración |
Intervalo de temperatura | De -10 °C a +100 °C |
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11630871
|
Thermo Scientific™
1535101 |
17 L/min | SC150 | 230 V | 50 Hz |
4246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11680901
|
Thermo Scientific™
1555101 |
20 L/min | AC150 | 230 V | 50 Hz |
4530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11600931
|
Thermo Scientific™
1565101 |
20 L/min | AC200 | 230 V | 50 Hz |
4880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10303205
|
Thermo Scientific™
1525101 |
17/ l/min | SC100 | 230V | 50 Hz |
3706.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
Los baños de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de -10 °C a +100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con el controlador que mejor se ajuste a los requisitos de circulación e intervalos de temperatura para su aplicación.
Las bombas aspirantes-impelentes opcionales y el sofisticado control digital permiten garantizar la precisión y la reproducibilidad. Elija un controlador STANDARD, ADVANCED o PREMIUM para ajustarse a la perfección a su aplicación.- La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
- Pequeños baños termostáticos de circulación con refrigeración optimizados para un tamaño pequeño y un bajo nivel de ruido
- Baños de acero inoxidable robustos
- El controlador se puede girar 90° para ubicarlo en cualquiera de los lados del baño una visualización óptima
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de tubería con un conector M16, NPT macho de 0,64 cm (0,25 pulg), con 0,95 cm (0,375 pulg) de D.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
- Orificio de desagüe en parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendado para:
- Calibración
- Biorreactores
- Evaporadores rotatorios
- Condensadores
- Análisis de muestras y ensayos de materiales
- Preparación de muestras/material
Specifications
6 L | |
Bomba de fuerza y aspiración | |
De -10 °C a +100 °C |