Learn More
Tuttnauer A107 Nozzle
Código de producto. 17808279 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
:
A107 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 4 x 111 mm
Código de producto.
17808279 A107 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 4 x 111 mm
1 options
Código de producto. 17808279
Marca: Tuttnauer P00001022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nozzle for the Tiva Washer.
  • A107 Nozzle diameter 4 mm C+S, Height: 111 mm
  • External dimensions W x H: 54 x 111 mm
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Nozzle
Modelo A107
Para utilizar con (equipo) Tiva Washer
Diámetro (métrico) 4 mm
Dimensions (Dia. x H) 4 x 111 mm
Altura (imperial) 4.4 in.
Altura (métrico) 111 mm
Anchura (métrico) 54 mm