Descripción general
• A23187 es una sustancia de poliéter que permeabiliza las membranas celulares al calcio y a otros cationes divalentes
Las aplicaciones
• A23187 se pueden utilizar para el estudio de la fisiología mitocondrial, ya que actúa como agente de desacoplamiento
• A23187 se puede utilizar para estudiar las funciones de los cationes divalentes en la fisiología celular
• Cuando se une a los iones de calcio fluorescentes, A23187 puede ser útil para estudios de adquisición de imágenes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A23187 |
| Nombre de nota | Free acid |
| Forma física | Sólido |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 182.0°C to 193.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Botella de vidrio en recipiente de plástico |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- A23187 (free acid)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.