Learn More
A23187, 98 %, ácido libre, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• A23187 es una sustancia de poliéter que permeabiliza las membranas celulares al calcio y a otros cationes divalentes
Las aplicaciones
• A23187 se pueden utilizar para el estudio de la fisiología mitocondrial, ya que actúa como agente de desacoplamiento
• A23187 se puede utilizar para estudiar las funciones de los cationes divalentes en la fisiología celular
• Cuando se une a los iones de calcio fluorescentes, A23187 puede ser útil para estudios de adquisición de imágenes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | A23187 |
| Nombre de nota | Free acid |
| Forma física | Sólido |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 182.0°C to 193.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Botella de vidrio en recipiente de plástico |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- A23187 (free acid)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.