Learn More
Thermo Scientific™ Baños de circulación refrigerados ARCTIC A25
El baño termostático de circulación con refrigeración A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros.
4743.60€ - 6783.75€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 3,17 gal |
---|---|
Capacidad (métrico) | 12 L |
Certificaciones/conformidad | CE/ROHS/WEEE |
Capacidad de refrigeración | 500w |
Tipo de bomba | Bomba de fuerza y aspiración |
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11650851
|
Thermo Scientific™
1525251 |
17 L/min | SC100 | 230 V | 50 Hz |
4743.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11640871
|
Thermo Scientific™
1535251 |
17 L/min | SC150 | 230 V | 50 Hz |
5316.45€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11670881
|
Thermo Scientific™
1545251 |
17 L/min | SC150L | 230 V | 50 Hz |
5879.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11690901
|
Thermo Scientific™
LT1555251-B |
20 L/min | AC150 | 230 V | 50 Hz |
5602.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11610931
|
Thermo Scientific™
1565251 |
20 L/min | AC200 | 230 V | 50 Hz |
5939.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12682825
|
Thermo Scientific™
1575251 |
24 L/min | PC200 | 230 V | 50 Hz |
6783.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A25 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 25 ° a + 200 °C y un volumen máximo del baño de 12 litros. Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con capacidades de refrigeración distintas, intervalos de temperatura y volúmenes para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
Ofrecen una potencia de refrigeración superior, amplios intervalos de temperatura, bombas aspirantes-impelentes potentes y un sofisticado control digital para garantizar la exactitud y la reproducibilidad. Elija entre tres controladores diferentes para disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de cada aplicación.- La función de ahorro de energía limita el consumo energético: control preciso de la capacidad de refrigeración dependiente de las necesidades de aplicación
- Pequeños baños termostáticos de circulación con refrigeración optimizados para un tamaño pequeño y un bajo nivel de ruido
- Baños de acero inoxidable robustos
- El termostato se puede girar 90 ° en todos los lados del baño para facilitar la visualización
- Conjunto de circulación externa incluido para conexión de fontanería M16×1, 0.25 NPT macho, 0.375 pulg deD.E.
- Concepto de ventilación en tres lados: es posible bloquear hasta dos lados sin reducir las prestaciones de refrigeración ni degradar el equipo
- Orificio de desagüe en parte frontal
- Asas integradas
- Refrigerante sin CFC
Incluye:
Cables de control, puente con junta y tornillos de mariposa, conectores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 6 pies, tapa de baño
Recomendados para:
- Calibración
- Biorreactores
- Rotavapores
- Condensadores
- Análisis de muestras y ensayos de materiales
- Preparación de muestras/materiales
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
3,17 gal | |
CE/ROHS/WEEE | |
Bomba de fuerza y aspiración | |
19 in | |
48,3 cm | |
10,7 in | |
27,3 cm | |
28 in | |
8 in | |
79,5 lb. |
12 L | |
500w | |
48,3 x 27,3 x 71,1 cm | |
7,2 in | |
18,4 cm | |
6,8 in | |
17,3 cm | |
71,1 cm | |
20,4 cm | |
36,1 kg |