Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
- Color blanco
- De un solo uso, desechable
- Sin silicona y antiestático
- Capucha especialmente diseñada para adaptarse a un respirador
- Ayuda a reducir la contaminación en zonas críticas y con pocas pelusas
- Cremallera completa, costuras cosidas y tejido de doble capa
- Protección ideal contra partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas
- Adecuado para áreas farmacéuticas, fabricación, servicios públicos, electrónica, agricultura y zonas de pulverización de pintura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Antiestático, sin silicona |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |