Learn More
Kimtech™ Kimtech™ A7 P+, Bata de laboratorio
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE): Protección limitada contra salpicaduras químicas Tipo 6 (PB)- Ropa antiestática EN1149-1 - Resistencia a estiramiento EN ISO 13934-1 Clase 1 de 3 - Resistividad de superficie EN 1149-1 < 5 x 1010 ohmios- Prueba de emisión de partículas (tambor Helmke) IEST-RP-CC003.3 Cat. II- Eficacia de filtración de bacterias (3,0 μm) ASTM F2100 >99 %
- Batas de laboratorio desechables de alta calidad con costuras triples y material transpirable y multicapa.
- Incluye funciones de protección integral mejorada, como cuello mandarín alto, presillas para pulgar y mangas extralargas para batas con guantes de laboratorio.
- El material transpirable de la bata incluye una alta protección contra bacterias y partículas (con eficacia de filtración del 99 %).
- Las batas están envasadas individualmente, por lo que son adecuadas para áreas ISO 7 (Grado C).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | XL |
| Material | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Zipper |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | None |
| Modelo | Below Hip-length |
| Mostrar más |