Learn More
Invitrogen™ Kit de microesferas de compensación de anticuerpo total AbC™
Código de producto. 15308666
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. 15308666
Marca: Invitrogen™ A10513
Proporciona una técnica uniforme, precisa y sencilla para el ajuste de la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan anticuerpos de ratón, rata, hámster o conejo conjugados con fluorocromo con cualquier láser en citometría de flujo.
  • La más amplia reactividad multiespecie: para su uso con todos los isotipos de conjugados de anticuerpos de ratón, rata, hámster y conejo
  • Señal más intensa — disponibilidad de microesferas de captura de anticuerpos más sensibles
  • Máxima compatibilidad con láseres: para su uso con todo tipo de láseres
  • Cada kit proporciona microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (microesferas de compensación positiva) o inertes (microesferas de compensación negativa).
  • Ideal para compensación con todos los isotipos de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), rata (IgG1, IgG2a, IgG2b), hámster (IgG armenio e IgG sirio) e inmunoglobulinas de conejo (monoclonales y policlonales). Muestra la reactividad más alta y uniforme a las diferentes subclases de inmunoglobulina de la industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 μm
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de gránulos de captura ArC™ y 1 vial de gránulos negativos.
Almacenar a 2-8 °C.
Formato Tubo(s)
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Nº de pruebas 25 pruebas
Cantidad 25 pruebas
Método de detección Fluorescente
Intervalo de longitud de onda de excitación cualquier láser (UV a 633/635)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos AbC
Tipo de producto Gránulos de compensación