Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR Thermo-Fast, 24 pocillos
Aumente la estabilidad y la facilidad de manejo con las placas de PCR de 24 pocillos Thermo Scientific™ ABgene™.
Marca: Thermo Scientific™ AB0624
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las placas para PCR de 24 pocillos Thermo Scientific™ ABgene son más fáciles de usar que las tiras de 8 o 12 pocillos, ya que el formato de la placa permite sellar los pocillos con película adhesiva o tapones de tiras, además de aumentar la estabilidad y la facilidad de manejo.
- Precortadas de forma práctica en segmentos de 24 pocillos
- El semifaldón añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras
- Polipropileno de pared fina
Especificaciones
Sin código de barras | |
50 placa | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Estándar |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Transparente | |
Termociclador | |
Polipropileno | |
24 | |
50 plates |