Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento con tapón de rosca y código de barras 2D Abgene™
Descripción
Get the perfect solution for larger-volume sample storage in most laboratory conditions down to -80°C with Thermo Scientific™ ABgene 2D Barcoded Screw Cap Storage Tubes. Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcoded screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcode screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D ‚es visible‚ hasta en las condiciones de laboratorio más extremas
- Decodifique el código de barras 2D de cada tubo al instante con la línea Thermo Scientific de lectores de código de barras 2D; escanee el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos, o intégrelos mediante diversas opciones de exportación de datos
- Una vez almacenados los datos de la muestra, explore el tubo con la función Buscar de la base de datos y podrá acceder de inmediato a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento
Diseño excelente
- Ahorre un valioso espacio en el congelador con una innovadora gradilla apilable de 6 x 8 microplacas de 48 tubos con un conocido formato de crioconservación
- La referencia alfanumérica de cuadrícula en la gradilla y en la tapa muestra con claridad la ubicación de los tubos de almacenamiento
- Los tubos con rosca externa previenen la contaminación
- La base abierta de la gradilla permite leer todos los códigos de barras a la vez, lo que ahorra tiempo y facilita la congelación y descongelación
- A diferencia de otras cajas de almacenamiento de plástico o cartón, la gradilla es segura y apilable; además permite mantener el congelador ordenado para una recuperación de muestras más rápida
- El diseño de los pocillos internos en V reduce el volumen muerto y mejoran la recuperación de muestras
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo para garantizar la legibilidad
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Abgene
- Se comprueba la estanqueidad de cada lote de tubos de almacenamiento para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; identificación instantánea de muestras; identificación segura de muestras archivadas; envío seguro de muestras; almacenamiento de muestras genómicas, compuestos disueltos en DMSO; seguimiento de muestras durante el proceso de fabricación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,3 ml |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10 |
| Código de barras | 2D Barcode |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad de embalaje | 10/caja |
| Capacidad (imperial) | 0,0101 fl oz |