Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 384 pocillos ABgene™, pocillo cuadrado, 120 μl
Placa de micromatriz de 384 pocillos con fondo piramidal para optimizar la recuperación de la muestra.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0781/K
Descripción
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo. Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento. Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Highlights
- Certified free from DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, and human DNA
- Pyramidal well bottom for ease of sample retrieval
- Discrete raised rims around each well for effective sealing and to reduce the risk of cross-contamination
Compatible Sealing Film: Adhesive and Heat
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000-5000 RCF
Storage Condition: Ambient stored, or transported
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
Especificaciones
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
16 x 24 | |
10 pk., 50 cs. | |
Abgene | |
384-well plate | |
Polypropylene | |
384 | |
Sin tratar | |
Sí | |
5000 x g | |
10 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
PCR Ready |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Black | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
120 μl | |
Sala blanca | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
50/Cs. | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |