Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 384 pocillos ABgene™, pocillo cuadrado, 120 μl
Placa de micromatriz de 384 pocillos con fondo piramidal para optimizar la recuperación de la muestra.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0781
245.52 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo. Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento. Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Todas las placas Thermo Scientific se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas- Fondo piramidal del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
- Bordes elevados y discretos alrededor de cada pocillo para aumentar la eficacia del sellado y reducir el riesgo de contaminación cruzada
- Bordes de esquina más elevados para proteger los bordes de sellado
Peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: 5000 g
Volumen máx. (sellado con película): 120 μl
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
16 x 24 | |
50 cajas | |
Abgene™ | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
384 | |
Sala blanca | |
Cuadrada | |
Máxima recuperación de muestras | |
50 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
PCR Ready |
Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
120 μl | |
100 μl | |
Sin tratar | |
Sí | |
5000 x g | |
10 | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30