Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de 2.2 ml
Placas de almacenamiento de 2.2 ml para el cultivo o almacenamiento de muestras de gran tamaño.
248.96€ - 408.00€
Especificaciones
Código de barras | Se puede personalizar |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI |
Formato | Estándar |
Descripción | Con geometría de pocillos cuadrados que permite una aireación suficiente de la muestra y pocillos con fondo en U para ayudar a la resuspensión |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11510284
|
Thermo Scientific™
AB-0661 |
Natural | Cuadrada | 50 cajas | PCR Ready |
408.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11594754
|
Thermo Scientific™
AB-0932 |
Natural | Cuadrada | 50 cajas | PCR Ready |
327.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11897612
|
Thermo Scientific™
AB-0788 |
Natural | Cuadrada | 50 cajas | PCR Ready |
397.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12617426
|
Thermo Scientific™
AB-0932/B |
Blue | Square, Conical Bottom (V-well) | Individually Wrapped | PCR Ready | ||||
12725188
|
Thermo Scientific™
AB-0932/G |
Verde | Cuadrada | Individually Wrapped | PCR Ready |
308.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con las placas de ensayo y almacenamiento de Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características más destacadas- Diseñada para la recuperación óptima de la muestra
- Cada uno de los pocillos cuadrados está diseñado específicamente con un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
- Fondo en U (AB-0661) para facilitar la resuspensión o fondo cónico (AB-0932) para facilitar la recuperación de la muestra
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Abgene™ | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
96 | |
Sin tratar | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
PCR Ready |
Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI | |
Con geometría de pocillos cuadrados que permite una aireación suficiente de la muestra y pocillos con fondo en U para ayudar a la resuspensión | |
PP de baja unión | |
Placa de pocillos | |
Polipropileno | |
Sala blanca | |
Yes | |
50 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |