Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 0.8 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3772488
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Rojo
Envase:
A granel
En envase individual
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Color Envase Fit for Purpose unitSize
10583215 Rojo En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
10484583 Amarillo En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
10511894 Natural A granel Preparado para PCR 50 PCS
12194162 Natural En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
4 options
Código de producto. 10583215
Marca: Thermo Scientific™ AB0765/R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placas de almacenamiento de pocillo profundo de 0.8 ml para aplicaciones de almacenamiento de muestras o cultivo celular.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con placas de ensayo y almacenamiento Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
  • Volumen máximo de pocillo de 0.8 ml cuando se sella con cierres adhesivos o térmicos
  • Volumen de trabajo de 0.70 ml cuando se sella con tira de tapones para placas de almacenamiento
  • Volumen de trabajo de 0.55 ml cuando se sella con una alfombrilla de sellado de 96 pocillos
  • Fondo de pocillo cónico para facilitar la recuperación de muestras
Película de sellado compatible: térmico adhesivo
Peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: 2000 g
Volumen máx. (sellado con tapón): 0.7 ml
Volumen máx. (sellado con película): 0.8 ml
Volumen máx. (sellado con alfombrilla): 0.55 ml
Condición de almacenamiento: Ambiente
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Custom Barcoding Available
Certificaciones/conformidad Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Formato Standard
Descripción Rojo
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase En envase individual
Tipo de enlace Low binding PP
Línea de productos Abgene
Color Rojo
Tipo de producto Placa de almacenamiento de polipropileno
Para utilizar con (equipo) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 800 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Estado normativo For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard