Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 96 pocillos profundos de polipropileno de 1,2 ml de Abgene™
Descripción
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Características destacadas
- Forma del pocillo redonda diseñada para una óptima recuperación de muestras o forma cuadrada para maximizar el volumen de la muestra dentro del diseño compacto ANSI
- Cada pocillo tiene un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
- Pocillos con fondo en U, ideales para la resuspensión de muestras
- Polipropileno (AB-1068, poliestireno)
- Resistente a DMSO (100 %); etanol (100 %); isopropanol (100 %)
- Apta para esterilización en autoclave (15 minutos a 121 C) o radiación gamma
- Opciones de sellado: Sellos adhesivos, sellos térmicos,tapas y tiras de tapas de placas de almacenamiento yalfombrillas de sellado de placas de almacenamiento
- Fabricación de salas limpias
- Formato ANSI para compatibilidad con sistemas automatizados
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Se puede personalizar |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI |
| Formato | Estándar |
| Descripción | Dispone de pocillos con fondo en U para una resuspensión sencilla de las muestras |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | En envase individual |
| Tipo de enlace | PP de baja unión |
| Línea de productos | Abgene |
| Color | Natural |
| Mostrar más |