Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 96 pocillos profundos de polipropileno de 1,2 ml de Abgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6061266
Click to view available options
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Envase:
50 paq.
En envase individual
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 10243223
Marca: Thermo Scientific™ AB1127
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice el cultivo celular en suspensión con estas placas de almacenamiento de 1,2 ml con fondo en U.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Características destacadas
  • Forma del pocillo redonda diseñada para una óptima recuperación de muestras o forma cuadrada para maximizar el volumen de la muestra dentro del diseño compacto ANSI
  • Cada pocillo tiene un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
  • Pocillos con fondo en U, ideales para la resuspensión de muestras
  • Polipropileno (AB-1068, poliestireno)
  • Resistente a DMSO (100 %); etanol (100 %); isopropanol (100 %)
  • Apta para esterilización en autoclave (15 minutos a 121  C) o radiación gamma
  • Opciones de sellado: Sellos adhesivos, sellos térmicos,tapas y tiras de tapas de placas de almacenamiento yalfombrillas de sellado de placas de almacenamiento
  • Fabricación de salas limpias
  • Formato ANSI para compatibilidad con sistemas automatizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción Pocillos con fondo en U que ayudan a la resuspensión de las células y minimizan el daño celular.
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase En envase individual
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 1200 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1000 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 2000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard