Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca estándar de 96 pocillos
Optimice sus aplicaciones de biología molecular con estas placas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0796
125.37 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24288" para aplicar la oferta.
Descripción
Las microplacas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific Abgene proporcionan soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados y se fabrican en nuestras instalaciones de salas limpias para garantizar una calidad de grado molecular. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
- Fondo del pocillo con forma de U
- Referencia alfanumérica de cuadrícula y tamaño estándar para el sector
- Muy pulido, lo que ofrece una buena visibilidad del pocillo
- Las costillas de apoyo facilitan el apilado y mejoran el rendimiento de la centrifugación
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
8 x 12 | |
100 cajas | |
Abgene™ | |
Microplaca | |
Polipropileno | |
96 | |
Sala blanca | |
Redondo | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
100 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. | |
PCR Ready |
Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI | |
Pocillo redondo con fondo en forma de U | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
330 μl | |
300 μl | |
Sin tratar | |
Sí | |
5000 x g | |
1 | |
Sí | |
ANSI/ SLAS Standard |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Days
90Hours
19Minutes
42Seconds
34 -
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
19Minutes
42Seconds
34