Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento alfanuméricos y en blanco Abgene™
GREENER_CHOICE
Los tubos de almacenamiento en blanco o con código alfanumérico Thermo Scientific™ ABgene permiten almacenar muestras de manera segura a la vez que hacen posible el acceso, el sellado y la recuperación de muestras individuales.
Marca:  Thermo Scientific™ AB-1256
453.99 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11972321
  • 536.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tubos de almacenamiento en blanco o con código alfanumérico Thermo Scientific™ ABgene permiten almacenar muestras de manera segura a la vez que hacen posible el acceso, el sellado y la recuperación de muestras individuales.
  • Las selecciones de muestras se pueden recoger y situar para su cambio de formato, por lo que ya no es necesario descongelar placas de almacenamiento enteras para utilizar sólo unas pocas muestras
  • Se fabrican con polipropileno 100 % virgen de grado médico y se comprueba el hermetismo de cada lote para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
  • Se ofrecen sin marcaje (tubos en blanco) o con código alfanumérico moldeados en la base de cada tubo para facilitar la identificación de las muestras
  • Amplia variedad de volúmenes de tubos y opciones de tapones disponibles, en diseño del pocillo en V tanto a granel como en gradillas para mejorar la recuperación de muestras
  • Diseño de rack con la base abierta para una congelación y descongelación más rápidas
  • Amplio intervalo de temperatura desde - 180 °C hasta 120 °C
Diseño mejorado del rack de almacenamiento
  • A diferencia de los tubos o bloques de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento en blanco o con código alfanumérico están disponibles en gradillas especiales de 96 tubos, apilables y con tamaño de microplaca, que permiten el acceso y la extracción de muestras individuales
  • El diseño del rack incluye tapas con referencia de cuadrícula para identificar con facilidad la ubicación del tubo
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; Envío de muestras; Almacenamiento de ADN, compuestos y otros tipos de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vacío
Polipropileno de grado médico
Fondo en V
< 0,65/ml
10 gradillas de 96 tubos/caja