Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente Eu-Streptavidin
Descripción
El colorante fluorescente Eu es óptimo para las aplicaciones TR-FRET con grandes corrimientos de Stokes y semividas de emisión extremadamente largas en comparación con los fluoróforos tradicionales como Alexa Fluor™ o colorantes de cianina. Es idóneo para el etiquetado mediante estreptavidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia. Para la mayoría de las aplicaciones de estreptavidina fluorescente, una concentración de 1 a 20 g/ml es suficiente. El tiempo de dilución óptimo debe ser determinado por el usuario.
- Receptor típico para TR-FRET: Alexa 647, APC, Cy5, DyLight 650, colorante de fluorescencia 647-I, TF5
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 22.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 346 nm
- Emisión (máx.): 617 nm
- Solubilidad: Agua
- Tampón de almacenamiento: Agua
Aplicación: Conjugación, tiempo resuelto-transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente Eu con conjugado de estreptavidina. El colorante fluorescente Eu es óptimo para las aplicaciones TR-FRET con grandes corrimientos de Stokes y semividas de emisión extremadamente largas en comparación con los fluoróforos tradicionales como Alexa Fluor™ o colorantes de cianina. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugación; tiempo resuelto-transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia |
| Cantidad | 100 μg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente Eu-Streptavidin |
| Equivalencia | Alexa 647, APC, Cy5, DyLight 650, colorante de fluorescencia 647-I, TF5 |
| Tampón de almacenamiento | Agua |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. Añada ddH2O con un 0,1 % de BSA en el vial para obtener 1 mg/ml de solución madre. Esta solución reconstituida permanece estable durante 2 meses cuando se almacena en presencia de azida de sodio 2 mM y se evita la luz a 4 °C. Para un almacenamiento más prolongado, divida la solución reconstituida en alícuotas de un solo uso, o agregue un volumen idéntico de glicerol sin alícuotas, y evite la luz a -20 °C. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente Eu-Streptavidin |
| Emisión | 617 |
| Excitación | 346 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).