Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
53.48€ - 148.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Botiquín de primeros auxilios |
---|---|
Color | Azul |
Material | ABS |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11813232
|
Esculape Laboratoire™
720 01 02 |
20 cm |
87.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11823232
|
Esculape Laboratoire™
720 01 03 |
34 cm |
148.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11803232
|
Esculape Laboratoire™
720 01 01 |
17 cm |
53.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Botiquín de primeros auxilios | |
Azul | |
ABS | |
1 unidad |