Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de láminas Mini Bin™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Lámina de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ideal para esterilización en autoclave, congelación, incubación, protección de material de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general.
- Su tamaño reducido se adapta a espacios de trabajo limitados y es fácil de transportar.
- Cuchilla de corte de precisión protegida por un protector de seguridad integrado en la tapa.
- La tira de espuma evita que la lámina se retraiga en la unidad.
- Utiliza dos tamaños de rollos de láminas de aluminio personalizados de 153 m de longitud (se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de láminas |
| Color | Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 100 x 190 x 112 mm |
| Admite | Lámina de aluminio |
| Material | ABS |
| No. of Compartments | 1 |
| Para utilizar con (equipo) | Rollos de aluminio de 102 mm y 153 mm de ancho (se venden por separado) |
| Cantidad | 1 unidad |