Learn More
Fisherbrand™ Dispensar de láminas de sellado Parafilm™
Código de producto. 11350040 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11350040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corta y dispensa película de forma segura. El dispensador de película de sellado Fisherbrand™ Parafilm™ se suministra con dos hojas de cuchilla de corte de seguridad.
  • Dispensador de plástico ABS equipado con una cuchilla que secciona y corta sin peligro para los dedos.
  • Se suministra con dos cuchillas de corte que pueden cambiarse fácilmente.
  • El dispensador admite uno o dos rollos de 50 mm o un rollo de 100 mm
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de film para sellado
Color Azul
Longitud (imperial) 6.7 in.
Longitud (métrico) 171 mm
Anchura (imperial) 4.7 in.
Anchura (métrico) 120 mm
Altura (imperial) 6.1 in.
Altura (métrico) 156 mm
Admite Parafilm
Material ABS
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Capacidad 1 rollo de 100 mm o 2 rollos de 50 mm
Incluye 2 cuchillas de corte
Cantidad 1 unidad