Learn More
Brannan™ ABS Plastic Wall Mounted Clock
Se utiliza en una gran variedad de sitios, como colegios, lugares de trabajo y en el hogar. El reloj de pared de plástico ABS Brannan™ con esfera grande facilita la visualización de las manecillas y los números.
Marca: Brannan™ 28/601/0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El reloj de pared de gran dial con visualización clara convierte a este reloj en la opción ideal para su uso en una amplia variedad de ubicaciones, como colegios, lugares de trabajo y uso doméstico.- Incluye pila.
- Carcasa de ABS
- Movimiento de cuarzo exacto
- Diámetro: 270 mm.
Especificaciones
Reloj de pared | |
Movimiento de cuarzo | |
Plástico ABS | |
Pila AA |
12 horas | |
Marcador de gran tamaño | |
270 mm |
Título del producto
Brannan™ ABS Plastic Wall Mounted Clock > O.D.: 270mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido