Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de tubos cónicos Snap-together
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Utilice tubos de 15 y 50 ml simultáneamente
- Enviado plano, fácil de montar
- La referencia de cuadrícula alfanumérica ayuda a la identificación del tubo
- Tubos:
- 15 ml: 30 pocillos, 17 mm de diámetro
- 50 ml: 20 pocillos, 28 mm de diámetro
- Dimensiones: 171 x 170 x 61 mm
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja |
| Admite | Tubos (30 x 15 ml, 20 x 50 ml) |
| Material | Plástico ABS |
| Posiciones | 50 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | 2 Tiers |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | Sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos de 15 y 50 ml |
| Mostrar más |