Learn More
Applied Biosystems™ Kit de vigilancia de aguas residuales Absolute Q™ dPCR SARS-CoV-2
El kit de vigilancia de aguas residuales Absolute Q™ dPCR SARS-CoV-2 de Applied Biosystems™ permite la cuantificación rápida, sensible y absoluta de SARS-CoV-2 a partir de ácido nucleico de aguas residuales aislado mediante el sistema de PCR digital QuantStudio™ Absolute Q™.
Marca: Applied Biosystems™ A55241
Descripción
El kit de vigilancia de aguas residuales Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 de Applied Biosystems permite una cuantificación rápida, sensible y absoluta de SARS-CoV-2 a partir de ácido nucleico de aguas residuales aislado mediante el sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q.
Las características del kit de vigilancia de aguas residuales Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 incluyen:
• Facilidad de uso: flujo de trabajo sencillo similar a qPCR con solo unos pocos pasos de pipeteo y un tiempo mínimo de manipulación manual
• Rápido: cuantificación absoluta de objetivos de interés en menos de dos horas, incluida la preparación de la reacción y la recopilación de datos de dPCR
• Uniformidad: impulsada por la tecnología de placas de matriz microfluídica (MAP) y la química TaqMan para una uniformidad excepcional de los datos
El kit de vigilancia de aguas residuales Absolute Q SARS-CoV-2 contiene tanto un ensayo de PCR digital (dPCR) triplex como una mezcla maestra de RT-dPCR de 1 paso Absolute Q (n.º de cat. A55146). El ensayo multiplex de alta resolución se dirige a dos regiones del gen SARS-CoV-2 N (proteína nucleoplasmida) porque el gen es el más estable y menos susceptible a las mutaciones. El ensayo fue diseñado por nuestros expertos con experiencia en la rápida respuesta al brote de SRAS-CoV-2, que ayudó a garantizar la especificidad del SRAS-CoV-2 y siguió la orientación de los centros de control de enfermedades (CDC).
De acuerdo con las directrices de los CDC para la vigilancia de las aguas residuales con SRAS-CoV-2, un ensayo dirigido al virus del moteado suave del pimiento (PMMoV) también forma parte del ensayo triple de un solo tubo para permitir la normalización fecal. El ensayo permite detectar los tres objetivos en un pocillo. Con el sistema QuantStudio Absolute Q dPCR, el canal rojo es libre de permitir un mayor multiplexing con su propio objetivo de interés mediante la combinación del kit de ensayo con un ensayo etiquetado con colorante adecuado.
El kit de vigilancia de aguas residuales ofrece ensayo multiplex y mezcla maestra suficientes para 200 reacciones de muestras y se utiliza con la placa QuantStudio Absolute Q MAP16.
Productos relacionados
Sistema QuantStudio Absolute Q dPCR (n.º de cat. A52864)
Kit de placas QuantStudio Absolute Q MAP16 (n.º de cat. A52865)
Kit de aislamiento de ácido ultranucleico de aguas residuales MagMAX (n.º de cat. A52606)
Kit de aislamiento de ácido ultranucleico para aguas residuales MagMAX con enriquecimiento de virus (n.º de cat. A52610)
Control AcroMetrix SARS-CoV-2, RUO (n.º de cat. 954517)
Control de ARN AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19), RUO (n.º de cat. 954519)
Especificaciones
• Mezcla maestra de RT-dPCR de 1 paso Absolute Q (4X) • Ensayo de vigilancia de aguas residuales Absolute Q (20X) Almacenar entre –15 y –25 °C. |
|
PCR digital | |
PCR digital | |
FAM, VIC, ABY | |
Hielo seco | |
Detección de patógenos | |
200 |
Tubo | |
Resultados en menos de 2 horas | |
Sistema de PCR digital QuantStudio™ Absolute Q™ | |
200 reactions | |
Virus del moteado suave del pimiento (PMMoV) de SRAS-CoV-2 | |
Polimerasa Taq de inicio en caliente |
Para uso exclusivo en investigación.