Learn More
Applied Biosystems™ Kit de placas Absolute Q™ MAP16 y mezcla maestra RT-dPCR de 1 paso
Un componente clave del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q que funciona con la tecnología patentada de placas de matriz microfluídica (MAP) que permite una separación de muestras uniforme y automatizada.
Marca:  Applied Biosystems™ A55165
Código de producto. 17856511
  • 1826.00€ / 200 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Un componente clave del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q
  • El sistema funciona con la tecnología patentada de placas de matriz microfluídica (MAP)
  • Permite una separación uniforme y automatizada de la muestra en 20 000 microcámaras con un coeficiente de variación (CV) del < 1 % líder del sector
  • Las placas moldeadas por microinyección QuantStudio Absolute Q MAP16 superan los retos comunes de falta de uniformidad y alto volumen muerto
  • Este novedoso enfoque ofrece muchas ventajas, entre las que se incluyen: volumen de microcámara preciso, distribución de muestras uniforme y más del 98 % del volumen cargado analizado
  • Este producto de paquete también incluye la mezcla maestra de RT-dPCR de 1 paso Absolute Q (4X), optimizada para su uso con el sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q en un flujo de trabajo sencillo con pasos de procesamiento mínimos
  • La formulación 4X permite el análisis de mayores volúmenes de muestra y proporciona una cuantificación precisa de los objetivos de ARN sin necesidad de una curva estándar
  • La precisión sin igual del sistema Absolute Q proporciona confianza en las mediciones a través de repeticiones y experimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de cebado
ADN polimerasa Taq
PCR digital
Sistema de PCR digital Absolute Q
192 reacciones
450 µl
PCR digital
Resultados en menos de 2 horas
192 reactions
Polimerasa Taq de inicio en caliente
ARN
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.