Learn More
Applied Biosystems™ Absolute Q™ Viral Titer dPCR Assay - CMV
Absolute Q™ Viral Titer dPCR assays enable easy and accurate quantification of viral vectors.
Marca:  Applied Biosystems™ A52741
Código de producto. 17447713
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Applied Biosystems™ Absolute Q™ Viral Titer dPCR assays can be run individually or multiplexed using a custom assay with your target gene of interest to measure concentration and evaluate quality for biopharma and gene therapy research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Digital PCR
Digital PCR
QuantStudio™ Absolute Q™ Digital PCR System
Assay
Tubo
Absolute Q™
20X
700