Learn More
Agilent BioTek Placa de prueba de absorbancia
Para su uso con cualquier lector de microplacas con capacidad de medición de absorbancia de 340 nm para evaluar los sistemas ópticos a 340 nm
Marca: Agilent BioTek 7260551
859.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21998" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Prueba la linealidad, la precisión, la repetibilidad y la alineación
- Incluye seis filtros para probar 340 nm a diferentes densidades ópticas
- Con hoja de datos e instrucciones
Especificaciones
Placa de prueba de absorbancia | |
Lector de microplacas Agilent BioTek | |
Para probar 340 nm a diferentes densidades ópticas |