Learn More
Brady™ Adaptador de CA para Reino Unido de 240 V
Para su uso con impresoras de laboratorio.
Marca:  Brady™ 110417
74.81 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12892639
  • 80.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Configurado para Reino Unido de 240 V
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de AC
Configurado para Reino Unido de 240 V
BMP21-AC UK
impresoras de laboratorio
240 V