Learn More
Tocris Bioscience™ Ac-Cys-NHMe
Building block for the lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique
168.46€ - 647.93€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide |
---|---|
CAS | 10061-65-1 |
Objetivo | Unnatural Amino Acids |
Fórmula molecular | C6H12N2O2S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30000012
|
Tocris Bioscience™
7936/10 |
10 mg |
168.46€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30000025
|
Tocris Bioscience™
7936/50 |
50 mg |
647.93€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Ac-Cys-NHMe is a non-canonical amino acid that is an essential building block for lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique. LACE is a chemoenzymatic approach that uses an E2 small ubiquitin-like modifier (SUMO)-conjugating enzyme, Ubc9, to conjugate peptide thioesters containing a C-terminal ubiquitin-derived sequence (LRLRGG) to a lysine residue located in a recognition sequence (IKQE) on a protein via an isopeptide bond. Ac-Cys-NHMe can be reacted with a peptide hydrazide to form a reactive peptide thioester, which is the substrate for Ubc9. LACE enables the site-specific modification of proteins at lysine residues to allow attachment of biochemical probes such as fluorophores to proteins or to engineer proteins for site-specific delivery.Especificaciones
(2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide | |
10061-65-1 | |
Unnatural Amino Acids | |
C6H12N2O2S |