Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Ac-dC, grado estándar, frasco vial de suero
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ac-dC CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxicitidina (dC) con protección de base de acetilo (Ac), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. Mediante el uso de monómeros Ac-dC, Bz-dA y DMF-dG, se puede efectuar una rápida escisión y desprotección mediante una mezcla 1:1 de hidróxido de amonio acuoso y metilamina acuosa (o AMA) en 10 min. Este producto se suministra en un frasco ámbar de 60 ml con un estilo de cuello de viales de suero, que es compatible con la mayoría de sistemas ABI∣sistemas AKTA de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
- Nombre químico completo – 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N4-acetil-2'-desoxicitidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
- Fórmula molecular – C41H50N5O8P
- Base – dC
- Protección de base – Ac
- Peso molecular– 771.8 g/mol
- Número CAS – 154110-40-4
- Pureza (HPLC) – ≥98%
- Pureza (31P RMN) – ≥98%
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems |
| Tipo de producto | CEP ac-dc |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Desoxicitidina (dC) |
| Características de los reactivos | Desprotección rápida |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98% |
| Cantidad | 2 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Mostrar más |