Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión AC200
El termostato de inmersión AC200 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de − 50 a +200 °C.
2562.75€ - 2773.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marca CE, lista UL, CSA, RoHS |
---|---|
Comunicaciones | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica |
Caudal | 20 l/min |
Intervalo de temperatura | De 13 °C a 200 °C |
Capacidad calorífica | 2 kW/1,2 kW |
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11630831
|
Thermo Scientific™
1560001B |
AC200 | 230 V | 50 Hz |
2773.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10289244
|
Thermo Scientific™
1560021 |
AC200 con puente | 230 V | 50 Hz |
2562.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El termostato de inmersión Thermo Scientific™ AC200 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de – 50 a +200 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
- Temperatura máx.: 200 °C
- Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir nivel de seguridad Clase III
- Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
- Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
- Alarma programable de la temperatura de la aplicación con opción de alarma seleccionada por el usuario, cambio a estado seguro o apagado
- Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
- Programa de rampa con 10 pasos; la rampa puede modificarse durante el funcionamiento o la pausa
- Calibración de intervalo completo de «n» puntos
- Función RTA (Real Temperature Adjustment) para calibración
- Modo de control de la temperatura interna o externa (sensor remoto, tipo NAMUR)
- Ajuste de la velocidad de la bomba a tres niveles para controlar las turbulencias
- Potente bomba aspirante e impelente para aplicaciones externas abiertas y cerradas
- Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
- El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
- Alarma acústica y óptica
- Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
- Puerto USB para control remoto
- Reloj de tiempo real
- Conexiones de puertos multifunción
- Bomba de refuerzo (1 bar adicional)
- Calentador de refuerzo (2 kW adicionales)
- Dispositivo de autollenado
- Caja de válvulas magnéticas/de solenoide (p. ej., para controlar la refrigeración de agua del grifo)
Incluye: manguera con dientes de 8 y 12 mm con puente (solamente modelos -0026, -0029 y -0021), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 183 cm (6 pies).
Especificaciones
Marca CE, lista UL, CSA, RoHS | |
20 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
330 mbar (4,85 psi) | |
0,01 °C | |
7,8 in | |
6,4 in | |
14,6 in | |
9,25 lb |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica | |
De 13 °C a 200 °C | |
475 mbar (6,89 psi) | |
3/FL | |
7,8 x 6,4 x 14,6 pulg (19,9 x 16,5 x 37,2 cm) | |
19,9 cm | |
16,5 cm | |
37,2 cm | |
4,2 kg |