missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACAA2 Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI1C10, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506126S

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
3-Ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial also known as acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the ACAA2 gene. Acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 is an acetyl-CoA C-acyltransferase enzyme. The encoded protein catalyzes the last step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation spiral. Unlike most mitochondrial matrix proteins, it contains a non-cleavable amino-terminal targeting signal.Especificaciones
ACAA2 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P13437, P42765, Q8BWT1 | |
Acaa2 | |
Full length human recombit protein of human ACAA2 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG2b |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI1C10 | |
Unconjugated | |
ACAA2 | |
DSAEC | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
10449, 170465, 490568, 52538 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
ACAA2 Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI1C10, liquid, TrueMAB™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido