Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
Access Port with Silicone Plug for drying and heating chambers.
Marca:  BINDER™ 8012-2304
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17827108
  • 570.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260, M 720)
Access Port
1.2 in.
Silicona
Right Position
30 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona > Diameter: 30 mm, Ports: Right Position