missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
Access Port with Silicone Plug for drying and heating chambers.
Marca: BINDER™ 8012-2300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
M E3.1 Drying and Heating Oven (M 56, M 115, M 260, M 720) | |
Access Port | |
3.9 in. |
Silicona | |
Top Position | |
100 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona > Diameter: 100 mm, Ports: Top Position
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido