Learn More
Epredia™ Accesorios para todos los modelos de criostato Richard-Allan Scientific™
Permita y amplíe la funcionalidad de los modelos de criostato Richard-Allan Scientific™ con los accesorios para todos los modelos de criostato Richard-Allan Scientific.
Marca: Epredia™ 570390
71.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Permita y amplíe la funcionalidad de los modelos de criostato Richard-Allan Scientific™ con los accesorios para todos los modelos de criostato Richard-Allan Scientific.
Especificaciones
Moldes criogénicos, 22 mm | |
Moldes criogénicos | |
Criostatos Epredia |