Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca:  Axygen HGB10-12-075
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15513107
  • 46.30€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal
Peine de 12 pocillos, grosor de 0,75 mm
0,75 mm
Caja de gel horizontal Axygen, 10 cm
12