Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca:  Axygen HGB10-16-15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15563107
  • 40.95€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal
Peine de 16 pocillos, grosor de 1,5 mm
1/caja
1,5 mm
Caja de gel horizontal Axygen, 10 cm
16
1/Paq.