Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for BioCane™ Canister and Cane Systems
Código de producto. 10081584 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Rack cuadrado
Vial criogénico
Capacidad (métrico):
2,0 mL
No aplica
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Código de producto. 10081584
Marca: Thermo Scientific™ 195555
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos accesorios con sistemas de contenedores y cañas Thermo Scientific™ BioCane™
Use these accessories with Thermo Scientific™ BioCane™ Canister and Cane Systems.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rack cuadrado
Capacidad (métrico) No aplica
Para utilizar con (equipo) Utilice estos accesorios con sistemas de contenedores y cañas Thermo Scientific BioCane
Incluye 5 boxes w/40-cell dividers
Admite 5 cajas/gradilla
Capacidad de la gradilla 5 cajas