Learn More
Thermo Scientific™ Baño digital con calentamiento y agitación, bloque de 48 pocillos
Código de producto. 15218884 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Tamaño del tubo:
0,5 ml
0.2mL
12 mm de diámetro
13mm de diámetro
15 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15218884
Marca: Thermo Scientific™ 88880125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
Utilice los accesorios Thermo Scientific para baños de calefacción/agitación digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,2 mL (tubo)
Para utilizar con (equipo) Baño refrigerado/calefactado
Iluminación LED
No. of Places 96
Tipo Accesorio; Juego de bloques con tapa
Tamaño del tubo 0.2mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.