Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para miniagitador con calefacción/refrigeración Fisherbrand™
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Admite | 9 tubos de 21 mm |
| Tipo de producto | Tube Block |
| Descripción | Bloque de 9 x 21 mm para tubo de 20 mm de diámetro; pocillo: 21,7 mm de diám. x 45 mm de profundidad |