Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para rotador de minitubos Fisherbrand™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos de 0,5/0,8 mL
Tubos de 1,5/2 mL
Tubos de 10/15 mL
Tubos de 5/7 mL
Tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
2 unidades
cada uno
Descripción
Optimice su agitador rotativo de tubos de tamaño reducido con estos accesorios
- Aumente el rendimiento y la flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos de 0,5/0,8 mL |
| Tipo de producto | 2 palas para tubos de 0,5 ml/0,8 ml |
| Descripción | Dos palas para tubos de 0,5 ml/0,8 ml |